Key Documents
TT38440SG-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, green plate, pack of 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
材料
colorless wells
green plate
polypropylene wells
孔尺寸
384
無菌
non-sterile
特點
skirt
PCR clean
skirted
包裝
pack of 25
製造商/商標名
Eppendorf® 951020729 (NA)
技術
PCR: suitable
容積
40 μL
有效容積
40 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG