Merck
L8275
Sigma-Aldrich
雪花莲凝集素 (雪花莲)
lyophilized powder
别名:
雪花莲 凝集素, GNL
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
形狀
lyophilized powder
品質等級
效力
<20 μg per mL agglutination activity
成份
Protein, ≥90% Lowry
雜質
salt, essentially free
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Galanthus nivalis (雪花莲)提取的凝集素是甘露糖结合凝集素,为四聚体,分子量12 kDa。它属于石蒜科(Amaryllidacea)。它对糖类 α-1,3-或1,6-连接的 D-甘露糖有特异性。雪花莲凝集素对昆虫有毒。
應用
Galanthus nivalis (雪花莲)提取的凝集素,用于:
  • 包被ELISA板
  • 作为逆转录酶抑制剂
  • 酶联免疫吸附测定,检测人和猿猴免疫缺陷病毒的包膜糖蛋白
生化/生理作用
Galanthus nivalis (雪花莲)提取的凝集素可抵抗害虫,用于转基因植物。雪花莲凝集作为载体,转运融合蛋白至血淋巴,在其穿过目标物种肠道上皮细胞时,表现出杀虫作用。
GNL 凝集兔红细胞;人红细胞不凝集。GNL 糖特异性指向末端糖结合物的 α-D -甘露糖残基的非还原端。
準備報告
根据 Kaku 通过亲和色谱法纯化。
分析報告
凝集活性以 μg/ml 表示,在磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.2) 中连续稀释 1 mg/ml 溶液,测定。该活性是在 25℃ 下孵育 1h 后凝集 2% 兔红细胞悬液的最低浓度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
A model for the hepatitis C virus envelope glycoprotein E2
Yagnik AT, et al.
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 40, 355-366 (2000)
Expression of snowdrop lectin (GNA) in transgenic rice plants confers resistance to rice brown planthopper
Rao KV, et al.
The Plant Journal, 15, 469-477 (1998)
Synergistic antiviral effect of Galanthus nivalis agglutinin and nelfinavir against feline coronavirus
Antiviral Research, 88, 25-30 (2010)
Comparison of serological tests for the diagnosis of feline immunodeficiency virus infection of cats
Sibille P, et al.
Veterinary Microbiology, 45(2-3), 25-267 (1995)
Direct effects of snowdrop lectin (GNA) on larvae of three aphid predators and fate of GNA after ingestion
Hogervorst PAM, et al.
Journal of Insect Physiology, 52, 614-624 (2006)