特點
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
製造商/商標名
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
長度 × 寬度
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
New Brunswick S41l shaker platforms.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG