主要文件
EP0030128540
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
red (wells colorless), pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.15
材料:
polypropylene
red (wells colorless)
red wells
孔最大容積:
40 μm
特點:
skirt
材料
polypropylene
red (wells colorless)
red wells
特點
skirt
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030128540
技術
PCR: suitable
孔最大容積
40 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)