Key Documents
334448
Sigma-Aldrich
分子筛
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
品質等級
形狀
powder
粒度分佈
100 mesh (>=90%)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)