Merck
95379
Supelco
次硝酸铋
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
别名:
次硝苍, 硝酸氧铋, 碱性硝酸铋
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Bi(O)NO3
CAS号:
分子量:
286.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗
71-74% Bi basis (KT)
形狀
powder
品質
for spectrophotometric det., Bi
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
應用
general analytical
SMILES 字串
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChI 密鑰
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)