Merck
81610
Supelco
聚(苯乙烯磺酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 32,000
别名:
聚(苯乙烯磺酸钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~30900
Mw ~32000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚(苯乙烯磺酸钠盐)在以下方面用作分析尺寸标准品:
  • 使用胶体探针原子力显微镜检查(CP-AFM)和小角度X射线散射(SAXS)比较两个固体界面之间和本体中的聚(苯乙烯磺酸盐)(NaPSS)链的有序性。
  • 基于这种配体响应性DNA-蛋白质交互效应的刺激响应性水凝胶生物杂化材料的合成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Structuring of polyelectrolyte (NaPSS) solutions in bulk and under confinement as a function of concentration and molecular weight
Uzum C, et al.
Macromolecules, 44(19), 7782-7791 (2011)
Conditional DNA-Protein Interactions Confer Stimulus-Sensing Properties to Biohybrid Materials
Christen, E., H., et al.
Advances in Functional Materials, 21(15), 2861-2867 (2011)