Merck
81604
Supelco
聚(苯乙烯磺酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 210
别名:
聚(苯乙烯磺酸钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~208
Mw ~208
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.00
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)