Merck
45507
Supelco
三氟苯唑
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H16F3N3
CAS号:
分子量:
379.38
Beilstein:
8395848
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cncn4
InChI
1S/C22H16F3N3/c23-22(24,25)20-13-7-12-19(14-20)21(28-16-26-15-27-28,17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18/h1-16H
InChI 密鑰
LXMQMMSGERCRSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)