Key Documents
06435
Supelco
Amberlite CG50(I型)氢型
hydrogen form
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
形狀
beads
自燃溫度
800 °F
參數
120 °C max. temp.
濕度
<10%
技術
LPLC: suitable
損耗
~10% loss on drying, 110 °C
基質
methacrylic (macroporous)
基質活性組
carboxylic acid functional group
粒徑
100-200 mesh
75-150 μm
工作pH值
5-14
容量
10.0 meq/g by dry weight
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Amberlite CG50是一种弱酸性的羧酸型阳离子交换树脂。
應用
Amberlite CG50已被用作参考阳离子交换树脂,用于检测分子印迹聚合物(MIP)药物中遗传毒性氨基吡啶杂质的结合和洗脱。它可用于纯化牛乳过氧化物酶,以便研究异丙酚对乳过氧化物酶的抑制作用。
弱酸性阳离子交换树脂,用于分离和提纯细胞色素 C、胺类、药物、金属离子、凝血酶,以及中和溶液。符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Fast identification of selective resins for removal of genotoxic aminopyridine impurities via screening of molecularly imprinted polymer libraries.
Kecili R, et al.
Journal of Chromatography A, 1339, 65-72 (2014)
The inhibitory effect of propofol on bovine lactoperoxidase.
Sisecio?lu M, et al.
Journal of Chromatography A, 16(1), 46-49 (2009)