蒸汽密度
3.89 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 19.4 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
1035 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis