product name
乙腈, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
72.8 mmHg
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
8 % (lit.)
雜質
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% benzene (GC)
≤0.2% propionitrile (GC)
≤0.2% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CC#N
格式
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup