Key Documents
P2PLBCC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
產品線
Pellicon®
品質等級
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2