文件
MPHL06GH2
Millipore
无菌 Millipak-60 过滤单元 0.45 µm 1/4 in. HB/带灌注钟罩的 HB
Millipak® 60, sterile
别名:
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.45 µm滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質等級
無菌
irradiated
sterile
產品線
Millipak® 60
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipak®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
技術
bioburden reduction: suitable
過濾面積
300 cm2
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤2 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
起泡點
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:Gamma Gold胶囊
分析報告
重量萃取物:200 mL冲洗后,在受控室温下于水中 24 小时,使用灭菌装置
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany