應用
Practical
分析報告
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup