Key Documents
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
别名:
α-Benzoin oxime, Cuprone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13NO2
CAS号:
分子量:
227.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352126
酶委員會索引編號:
207-127-2
形狀
powder
mp
153-154 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI 密鑰
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3