主要文件
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
别名:
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22N2O3
CAS号:
分子量:
218.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
250-530-3
形狀
powder
mp
89-92 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
法律資訊
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3