Merck
5.00878
SAFC
维生素E
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
制药生产
别名:
(±)-α-生育酚, 维生素E干粉, DL-全-rac-α-生育酚, 维生素E
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O2
CAS号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352401
agency
BP
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
dry powder
solid
pH值
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
维生素E可帮助细胞抵御自由基侵害。它可用于护发和护肤产品,以及膳食添加剂。维生素E干粉喷剂(100g物质中含有50g all-rac-α-生育酚醋酸酯)Emprove® Essential适用于制药应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3