Key Documents
48-628MAG
Millipore
MILLIPLEX®磷酸化/总cAMP应答元件结合蛋白(CREB)2重检测试剂盒- 细胞信号传导多重检测
别名:
2-Plex Phospho/Total CREB Kit, CREB Magnetic Bead Panel, Cell Signaling CREB Assay
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.47
物種活性
human, rat, mouse
品質等級
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
CREB(cAMP应答元件结合蛋白)是一种对激素、生长因子和神经活动等各种刺激作出反应的转录因子。 转录激活它的靶基因对于细胞存活、生长和分化等多种细胞功能有重要作用。 虽然CREB在许多组织中表达,但它在神经系统中起着重要的调节作用,包括促进神经元存活、增殖、分化和神经突生长。 CREB信号传导还参与突触可塑性和长时记忆,并与阿茨海默症和亨廷顿症等神经退行性疾病有关。CREB的Ser133位点可被各种激酶磷酸化,包括PKA、CaMK、MSK和p90RSK。了解CREB在细胞生存、生长和分化中的调控和信号转导机制,可获得癌症、神经退行性等疾病的新治疗策略。 MILLIPLEX®磷酸化/总cAMP应答元件结合蛋白(CREB)2重检测试剂盒含有检测总CREB和磷酸CERB(Ser133)所需的所有材料。MILLIPLEX®磷酸化/总CREB磁珠检测试剂盒专门开发用于借助Luminex系统,在单孔中同时检测Ser133磷酸化CREB和总CREB。该检测分析是蛋白质印迹和免疫沉淀分析细胞裂解物的快速、便捷的替代方法。
特異性
本组套中抗体与任何其他分析物之间的交叉反应性不可检出或可忽略不计。
應用
使用Luminex技术的细胞内基于珠的多重检测能够同时进行组织和细胞裂解液样品中多种磷酸化和总途径蛋白的相对定量。将复用结果与蛋白质印迹结果进行比较。建议过夜(4°C)孵育以获得最佳效果。本试验要求每孔加入25 μL稀释的滤过细胞裂解液。该试剂盒必须使用提供的分析缓冲液(Assay Buffer)进行分析。该试验建议的蛋白质浓度范围为每孔1至25 μg总蛋白(25 μL/孔,40至1,000 μg/mL)。可用分析物:CREB(总)CREB (Ser133)
包裝
96孔板
儲存和穩定性
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2