Key Documents
4440-M
Millipore
甘露糖
别名:
甘露糖, D-吡喃甘露糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
化驗
≥98% (GC, HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 2.5 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1