文件
2470
Millipore
L-Cystine
别名:
L-Cystine, (Cys)₂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O4S2
CAS号:
分子量:
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
化驗
≥98% (Macro-Kjeldahl method)
品質等級
形狀
crystalline powder
crystals
光學活性
[α]20/D -218 to -224°, c = 2 in 1 M HCl
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
一般說明
Non-essential amino acid for human development. Has an optimal pH of 5.0-6.5.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
準備報告
Solubility may be enhanced by lowering the pH to <2.0 or raising the pH to >8.0.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1