1.09762
1 of 7
Sigma-Aldrich
175633
硅油
85409
146153
10836
硅油 AR 20
378321
Supelco
1.06900
Oil bath filling
M8410
矿物油
100
>400 °C (DIN 51794)
<-35 °C
flash point 270 °C
1.07 g/cm3 at 20 °C
no temp limit
10 - Combustible liquids
WGK 1
518.0 °F
270 °C
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
85419
硅油 AR 200
378364
378380
378399
378372
378356
10838
硅油 AP 100