產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
crystalline
效力
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
溶解度
239.5 g/L
密度
3.64 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1500 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1