主要文件
900142J
Avanti
PGA2
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,10,13E-trien-1-oic acid, Medullin, Prostaglandin A2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
methyl acetate solution
包裝
pkg of 1X5 mg (900142J-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12-18,21H,2-3,5-6,8-11H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI 密鑰
MYHXHCUNDDAEOZ-FOSBLDSVSA-N
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)