Merck
330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Galactosyl(β) sphingosine-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H42D5NO7
分子量:
466.66
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
形狀
methanol solution
包裝
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
0.45 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330714W-1EA)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C