材料
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
描述
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
特點
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51340338
溫度測量範圍
0-80 °C
長度 × 直徑
120 mm × 12 mm
電纜尺寸
1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ORP electrode for lab use.