主要文件
GF90282674
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
别名:
AM307902
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 902-826-74
長度
1000 mm
直徑
2 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)