Key Documents
GF74903788
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
别名:
AL607160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 749-037-88
長度
500 mm
外徑
8.0 mm
壁厚
1.5 mm