Key Documents
GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
别名:
SI637950
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 715-189-89
長度
100 mm
直徑
5.0 mm