Merck
700495
Sigma-Aldrich
苯乙酰氯-1-13C
99 atom % 13C
别名:
2-苯乙酰氯-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213COCl
CAS号:
分子量:
155.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg
密度
1.176 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI 密鑰
VMZCDNSFRSVYKQ-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)