Merck
691194
Sigma-Aldrich
反式 -1-碘-1-辛烯
≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15I
CAS号:
分子量:
238.11
Beilstein:
2346520
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.502
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3