Merck
683744
Sigma-Aldrich
1-氯-4-乙苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9Cl
CAS号:
分子量:
140.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.518
密度
1.045 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup