Merck
605921
Sigma-Aldrich
愈创甘油醚-甘油基-13C3
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C7H14O4
分子量:
201.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
質量偏移
M+3
SMILES 字串
COc1ccccc1O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6+1,7+1,8+1
InChI 密鑰
HSRJKNPTNIJEKV-TTXLGWKISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1