Merck
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-4-苯基-2-丁醇
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
150.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves