Merck
342289
Sigma-Aldrich
顺,顺-1,3,5-三甲基环己烷-1,3,5-三羧酸
99%
别名:
Kemp 三元酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O6
CAS号:
分子量:
258.27
Beilstein:
3557263
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
mp
241-243 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChI 密鑰
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于分子识别研究的多功能分子。也可用于制备不对称自由基加成、烯丙基化和环化反应的手性助剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 114, 1919-1919 (1992)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 569-569 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 7707-7707 (1992)