Merck
306142
Sigma-Aldrich
β-丙氨酸乙酯 盐酸盐
98%
别名:
3-氨基丙酸乙酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
CAS号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3559095
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3