Merck
272132
Sigma-Aldrich
丁基三苯基溴化膦
98%
别名:
NSC 84071
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
478.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
應用
作为以下反应的反应物:
  • 叠氮化
  • C-H 活化和 β-消除作用产生八元环系统
  • 叠氮化物在烯烃上的 1,3-偶极环加成
  • 立体选择性 SmI2 介导的不饱和羰基化合物与醛的偶联
  • D-标记的亚甲基环丁烷的合成
  • 偶联反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3