蒸汽密度
8.7 (vs air)
蒸汽壓力
5 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
包含
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
折射率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
閃點(°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)