Merck
Szkło typu Schlenk
Grafika bezsmarowego złącza gwintowanego S.T. 14/20 ze szlifowanym szkłem
System ten został specjalnie zaprojektowany do dodawania, reakcji chemicznych, destylacji, suszenia/odparowywania, ekstrakcji, filtracji, rekrystalizacji, mycia, odgazowywania i transferu ciał stałych i cieczy. Do manipulacji na małą skalę odczynnikami wrażliwymi na powietrze i wilgoć. Nasze szklane naczynia typu Schlenk są dostępne z bezsmarowymi gwintowanymi złączami szklanymi S.T. 14/20 i są kompatybilne z Zestawem szklanych naczyń All-in-One.
  • Bezsmarowe gwintowane złącza S.T. nie wymagają zacisków
  • Wąskie otwory minimalizują infuzję powietrza podczas manipulacji
  • Kurki boczne do odprowadzania powietrza i przedmuchiwania gazem obojętnym
  • Mogą być używane ze zwykłym szkłem z połączeniami S.T.
Złącze gwintowane składa się z gwintowanego zewnętrznie żeńskiego złącza S.T. i odpowiadającego mu męskiego złącza S.T. z gwintowaną nakrętką z tworzywa sztucznego i pierścieniem uszczelniającym typu O-ring, który uszczelnia nad złączem szklanym, tworząc próżniowe, bezsmarowe uszczelnienie. Proste przekręcenie nakrętki luzuje złącze w celu bezpiecznego demontażu.
Applications
.
Dodatkowy lejek, kolba reakcyjna lub rurka i korek z łbem sześciokątnym.
Dodawanie cieczy
Do dodawania rozpuszczalnika bez dostępu powietrza lub cieczy do ciała stałego.
Zestaw: Lejek addycyjny, kolba reakcyjna lub rurka i korek z łbem sześciokątnym.
Dwie kolby reakcyjne i dwa wygięte adaptery.
Reakcja chemiczna
Po zabezpieczeniu kolby reakcyjnej i zainicjowaniu mieszania, aparat jest powoli obracany wokół złącza między dwoma adapterami, umożliwiając przepływ roztworu odczynnika do kolby reakcyjnej.
Ustawienie: Dwie kolby reakcyjne i dwa wygięte adaptery.
Kolba magazynowa połączona z kolumną destylacyjną Vigreux, trójdrożny adapter łączący, adapter termometru, skraplacz Liebiga, adapter destylacji próżniowej oraz kolba reakcyjna i magazynowa.
Destylacja
Destylację w atmosferze obojętnej i/lub pod zmniejszonym ciśnieniem można łatwo przeprowadzić za pomocą tego urządzenia.
Ustawienie: Kolba magazynowa połączona z kolumną destylacyjną Vigreux, 3-drożny adapter łączący, adapter termometru, skraplacz Liebiga, adapter destylacji próżniowej oraz kolba reakcyjna i magazynowa.
Kolba magazynowa i reakcyjna za pomocą wygiętego adaptera jest podłączona do zimnej pułapki wyposażonej w adapter łączący (w linii ze szklanym korkiem).
Suszenie/odparowywanie
Urządzenie to jest przydatne do usuwania rozpuszczalników z materiałów wrażliwych na temperaturę, szczególnie w długich okresach czasu.
Ustawienie: Kolba magazynowa i reakcyjna za pomocą wygiętego adaptera jest podłączona do zimnej pułapki wyposażonej w adapter łączący (w linii ze szklanym kurkiem).
Ekstrakcja i filtracja
Układy do ekstrakcji i filtracji ciał stałych zostały zilustrowane powyżej.
Układ: Przykłady 1, 2 i 3 to układy kolb i lejka filtracyjnego. Konfiguracja 2 wykorzystuje również dwa adaptery kątowe, a konfiguracja 3 wykorzystuje adapter prosty. Zestaw 4 ma niskotemperaturowy lejek filtracyjny połączony z chłodnicą Liebiga, wyposażony w adapter próżniowy oraz kolbę reakcyjną i kolbę do przechowywania.
Układ kolb i lejek filtracyjny.
Podwójna rurka rekrystalizacyjna (rurka H-Schlenka), rurka reakcyjna i do przechowywania, lejek wkraplający, korki z łbem sześciokątnym, adapter prosty, nasadka łącząca i rurka uszczelniająca.
Filtracja/Rekrystalizacja
Rurka H-Schlenk umożliwia filtrację w niskiej temperaturze, jeśli używana jest duża łaźnia chłodząca. Ilustracja przedstawia konfigurację do rekrystalizacji. Materiał wyjściowy jest przenoszony z rurki reakcyjnej i magazynowej po lewej stronie do rurki H-Schlenk, gdzie jest rozpuszczany w rozpuszczalniku z lejka wkraplania, filtrowany do prawej nóżki i rekrystalizowany. Oczyszczony materiał jest przenoszony do rurki uszczelniającej po prawej stronie.
Zestaw: Dwururowy rekrystalizator (rurka H-Schlenka), rurka reakcyjna i do przechowywania, lejek wkraplający, sześciokątne korki, prosty adapter, nasadka łącząca i rurka uszczelniająca.
Filtr/myjka/odgazowywacz z gumową przegrodą na górze przymocowany do kolby reakcyjnej.
Filtracja/Płukanie/Odgazowanie
Próbka wrażliwa na powietrze zdyspergowana w rozpuszczalniku płuczącym jest ładowana za pomocą strzykawki na górnym wlocie przez przegrodę. Próżnia i ciśnienie gazu obojętnego wywołują proces mycia. Zawory odcinające na ramieniu bocznym przekierowują następnie gaz obojętny do filtracji.
Ustawienie: Zespół filtra/myjki/degazatora z gumową przegrodą u góry przymocowaną do kolby reakcyjnej.
Kolba reakcyjna i magazynowa podłączona do filtra z podwójną końcówką, do prostego adaptera, a następnie 3-drożnego adaptera łączącego podłączonego do kolby reakcyjnej i magazynowej oraz do lejka dodawczego z korkiem z łbem sześciokątnym.
Filtracja/Płukanie
Osad może być zbierany i płukany za pomocą tego urządzenia.
Ustawienie: Kolba reakcyjna i magazynowa podłączona do filtra z podwójną końcówką, do prostego adaptera, a następnie 3-drożnego adaptera łączącego podłączonego do kolby reakcyjnej i magazynowej oraz do lejka dodawczego z korkiem z łbem sześciokątnym.
Nr 1 przedstawia stałe naczynie przelewowe przymocowane do lejka filtra za pomocą adaptera redukcyjnego, adaptera prostego i zaślepek. Nr 2 przedstawia rurkę uszczelniającą przymocowaną do bocznego ramienia stałego naczynia przelewowego.
Transfer ciał stałych
Ustawienie:
Nr. 1 ma naczynie do przenoszenia ciał stałych przymocowane do lejka filtra za pomocą adaptera redukcyjnego, adaptera prostego i zaślepek.
Nr 2 pokazuje rurkę uszczelniającą przymocowaną do bocznego ramienia naczynia do przenoszenia ciał stałych.
Produkty
Adaptery
* O ile nie określono inaczej, wszystkie rozmiary złączy to S.T. 14/20.
Nasadki
* O ile nie określono inaczej, wszystkie rozmiary złączy to S.T. 14/20.
Łapacze zimna, kolumny i skraplacze
* O ile nie określono inaczej, wszystkie rozmiary złączy to S.T. 14/20.
Płaszcze i rury
* O ile nie określono inaczej, wszystkie rozmiary złączy to S.T. 14/20.