Procedura testu z trypsyną (EC 3.4.21.4)
Ta procedura służy do oznaczania aktywności trypsyny przy użyciu estru etylowego Nα-benzoilo-L-argininy (BAEE) jako substratu. Procedura polega na ciągłym spektrofotometrycznym oznaczaniu szybkości (A253, ścieżka światła = 1 cm) w oparciu o następującą reakcję:
BAEE + H2O+ Trypsyna | → | Nα-Benzoilo-L-arginina + etanol |
gdzie:
BAEE = ester etylowy Nα-benzoilo-L-argininy
Definicja jednostki - Jedna jednostka BAEE aktywności trypsyny wytworzy ΔA253 o wartości 0.001 na minutę z BAEE jako substratem przy pH 7,6 w temperaturze 25°C w objętości reakcji 3,20 ml.
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego postępowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Wymagane odczynniki i sprzęt
Fosforan sodu, jednozasadowy (Nr kat. S0751)
Nαester etylowy benzoilo-L-argininy (BAEE, Nr katalog.B4500)
1 M kwas solny (Nr kat. 318949)
.Instrukcje przygotowania
Do przygotowania odczynników należy używać ultraczystej wody (≥18 MΩxcm rezystywności w 25 °C).
Bufor (67 mM bufor fosforanu sodu, pH 7,6 w 25 °C) - Przygotuj roztwór o stężeniu 8.04 mg/ml roztworu przy użyciu fosforanu sodu, jednozasadowego (nr katalogowy S0751) w ultraczystej wodzie. Doprowadzić do pH 7,6 w temperaturze 25 °C za pomocą 1 M roztworu NaOH.
Roztwór substratu (0.25 mM estru etylowego Nα-benzoilo-L-argininy) - Przygotuj 0.086 mg/mL roztworu przy użyciu estru etylowego Nα-benzoilo-L-argininy (BAEE, nr kat. B4500) w buforze.
Roztwór HCl (1 mM kwas chlorowodorowy) - Przygotuj 1000-krotne rozcieńczenie 1 M kwasu chlorowodorowego roztworu (Nr katalog. 318949) w ultraczystej wodzie.
Roztwór enzymatyczny (trypsyna) - Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 425-575 jednostek/ml trypsyny w zimnym (2-8 °C) roztworze HCl.
Procedura
W mieszaninie reakcyjnej o objętości 3,20 ml końcowe stężenia wynoszą 62.8 mM fosforanu sodu, 0.23 mM Nα estru etylowego benzoilo-L-argininy, 0.031-0.063 mM kwasu solnego, 42,5-115,0 jednostek trypsyny.
1. Odpipetuj następujące odczynniki do odpowiednich kuwet kwarcowych:
Uwaga: Przeprowadź test w trzech egzemplarzach.
2. Wymieszaj przez odwrócenie i wyrównaj do 25 °C za pomocą odpowiednio termostatowanego spektrofotometru. Następnie dodać:
Uwaga: Objętość końcowa w każdej kuwecie musi wynosić 3,2 ml na jednostkę definicji.
3. Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować wzrost A253 przez 5 minut. Używając 1 minutowego okresu czasu i co najmniej 4 punktów danych, uzyskaj ΔA253/minutę przy użyciu maksymalnej szybkości liniowej zarówno dla ślepej próby, jak i testów.
Wyniki
Obliczenia
1.
gdzie:
df = współczynnik rozcieńczenia
0,001 = zmiana A253/minutę w oparciu o definicję jednostki
0.075 = objętość (mL) badanej próbki użytej w teście
Uwaga: Całkowita objętość w kuwecie nie jest używana w obliczeniach, ponieważ definicja jednostki opiera się na 3,2 mL.
2.
Units/mg solid = | . Units/ mL enzyme |
mg solid/mL enzyme |