Przejdź do zawartości
Merck
Quetiapine for system suitability European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

Quetiapine fumarate solution

Quetiapine for system suitability European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Quetiapine hemifumarate salt, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol hemifumarate, Quetiapine fumarate
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N3O2S · 0.5C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.54

Products

Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu
Producent
Postać fizyczna
Działanie
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Rodzina API
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
Metoda