Wstecz
Plastic Column Cap
Products
Kategoria produktu
caps (3)
Marka
Supelco (3)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
20437-U
Plastic Column Cap,
for use with 1/8 in. O.D. columns
Rozwiń
Wyświetl ceny
20439
Plastic Column Cap,
for use with 1/4 in. O.D. column
Rozwiń
Wyświetl ceny
20436
Plastic Column Cap,
for use with 1/16 in. O.D. column