Methotrexate Related Compound B
Synonim(y):
Aminopterin, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.41
Products
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Format
Zastosowanie