Merck
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).
Synonim(y):
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H30Cl2N10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
817.64
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Obszar badawczy