Kluczowe dokumenty
V900470
L-Tryptophan
≥98%, Vetec™
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
L-Tryptophan, Vetec™, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1