Key Documents
V900417
Adenosine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
mp
234-236 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
informacje o genach
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2