Key Documents
V900257
Triethanolamine
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
5.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
97%
Postać
viscous liquid
temp. samozapłonu
600 °F
granice wybuchowości
8.5 %
metody
hybridization: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
przydatny zakres pH
7.3-8.3
pKa (25°C)
7.8
tw
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Klucz InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an electron donor in H2 evolution studies under photocatalytic conditions.
- As a template in the synthesis of a mesoporous catalyst comprising iron (Fe-TUD-1), which is used in Friedel-Crafts benzylation.
- As a template and a metal complexing agent in the synthesis of a mesoporous catalyst comprising zirconium (Zr-TUD-1), which is used in Meerwein-Ponndorf-Verley reduction.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup