V800419
tert-Butyl methyl ether
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
55-56 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup