V800303
Phenolphthalein solution
0.1 N
Synonim(y):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Vetec™
Poziom jakości
stężenie
0.1 N
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Klucz InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup