Key Documents
1238556
USP
3-D-Asp Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
USP
producent / nazwa handlowa
USP 1238556
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
This product is part of the USP Biologics program.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3